Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de secuenciación de ADN: Peines para el modelo descatalogado FB-SEQ-2045
Código de producto. 11907505
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor de los dientes (métrico):
0,2 mm
0,4 mm
Volumen del pocillo (métrico):
2 μl
3,7 μl
5 μl
5,5 μl
9 μl
10 μl
15 μl
Tipo de producto:
Peine de dientes afilados
Peine de micropocillos de dientes afilados
N.° de dientes:
20
36
39
55
73
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor de los dientes (métrico) Volumen del pocillo (métrico) Tipo de producto N.° de dientes unitSize
11907505 0,2 mm 5 μl Peine de dientes afilados 39 cada uno
12474707 0,4 mm 10 μl Peine de micropocillos de dientes afilados 36 cada uno
11933075 0,4 mm 15 μl Peine de dientes afilados 20 cada uno
12404717 0,4 mm 3,7 μl Peine de micropocillos de dientes afilados 73 cada uno
12484707 0,4 mm 5,5 μl Peine de micropocillos de dientes afilados 55 cada uno
11917505 0,4 mm 9 μl Peine de dientes afilados 39 cada uno
12494707 0,2 mm 2 μl Peine de micropocillos de dientes afilados 73 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11907505 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor S1SSHARK2
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Peines para sistemas de secuenciación de ADN para el modelo descatalogado FB-SEQ-2045
Para usar con el modelo descatalogado FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de secuenciador con refuerzo de aluminio Owl s4s
Altura de la superficie (imperial) 19,6 in
Altura de la superficie (métrico) 50 cm
Longitud de la superficie (imperial) 9 pulg
Longitud del gel (imperial) 17,7 in
Longitud de la superficie (métrico) 23 cm
Longitud del gel (métrico) 45 cm
Tipo de producto Peine de dientes afilados
N.° de dientes 39
Grosor de los dientes (métrico) 0,2 mm
Volumen del pocillo (métrico) 5 μl
Anchura de la superficie (imperial) 10,6 in
Anchura de la superficie (métrico) 27 cm
Anchura del gel (métrico) 20 cm