Learn More
Labconco Rotor de ADN - CentriVap Pro
Código de producto. 30533441 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Material (recubrimiento):
Politetrafluoroetileno (PTFE)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Material (recubrimiento)
30533441 cada uno -
30533434 cada uno Politetrafluoroetileno (PTFE)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30533441 Proveedor Labconco N.º de proveedor 7555700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    358.71€ / paquete de 1
    Ahorro 20.29€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Rotores para uso con Labconco™ CentriVap™ Concentradores de vacío Pro. Opciones disponibles en acero inoxidable y recubierto de PTFE.
  • Compatible con CentriVap Concentradores de vacío Pro
  • Diseño apilable
  • Material de acero inoxidable
  • Recubierto de PTFE opcional
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo Rotor
Sistema de rotor CentriVap Pro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26,42 x 22,86 x 6,6 cm (10,4 x 9 x 2,6 in)