missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ DNA/RNA Oxidative Damage Markers Monoclonal Antibody (15A3)

Descripción
MA1-10602 detects DNA and RNA Oxidative Damage Markers from oxidatively damaged eucaryotic DNA samples. MA1-10602 has been successfully used in ELISA and immunohistochemistry applications. The MA1-10602 immunogen is 8-hydroxyguanosine, conjugated to BSA and casein.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DNA/RNA Oxidative Damage Markers |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 15A3 |
| Concentración | 1.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | TBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4 |
| Alias de gen | DNA/RNA Damage |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | 8-hydroxyguanosine, conjugated to BSA and casein. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?