Learn More
Thermo Scientific™ DNA Polymerase I (10 U/μL)
Código de producto. 10364630 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
500 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10364630 500 U 500 unidades
10889010 2500 U 2500 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10364630 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00€
    78.65€ / paquete de 500
    Ahorro 2.35€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
DNA Polymerase I es una polimerasa de ADN dependiente de plantillas que cataliza la síntesis de ADN en dirección 5'→3'.
DNA Polymerase I, polimerasa de ADN dependiente de plantillas, cataliza la síntesis de ADN en dirección de 5'→3'. La enzima también muestra actividad exonucleasa de 3'→5' (corrección), actividad exonucleasa de 5'→3' y actividad ribonucleasa H.
Características destacadas
  • Incorpora nucleótidos modificados(por ejemplo, biotina, digoxigenina, aminoalilo, nucleótidos marcados con fluorescencia)
  • Activo en múltiples tampones, incluyendo enzimas de restricción, PCR y tampones RT
Aplicaciones
  • Etiquetado de ADN mediante traslación por muestras junto con ADNasa
  • Síntesis de segunda cadena de ADNc junto con ARNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Descripción DNA Polymerase I
Polimerasa DNA Polymerase I
Cantidad 500 U