Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa I, fragmento (de Klenow) grande
Beschreibung
La ADN polimerasa I, fragmento grande (Klenow) es una enzima ADN polimerasa que carece de la actividad exonucleasa de 5' a 3' de la ADN polimerasa I intacta, pero sí exhibe las actividades de ADN polimerasa de 5' a 3' y exonucleasa de 3' a 5'.
Aplicaciones:
Rellenar 5´ voladizos (1). Síntesis de sondas mediante el método de marcaje con cebadores aleatorios (2). Secuenciación de ADN monocatenario y bicatenario (3). Mutagénesis dirigida al sitio.
Fuente:
Purificado a partir de E. coli que expresa el fragmento Klenow en un plásmido.
Pruebas de rendimiento y calidad:
Pureza SDS-PAGE; endodesoxirribonucleasa monocatenaria y bicatenaria y ensayos de autocebado; desempeño evaluado en reacción de relleno.
Definición de unidad:
Una unidad incorpora 10 nmol de desoxirribonucleótido total en material precipitable con ácido en 30 minutos a 37 °C utilizando una plantilla.cebador.
Aplicaciones:
Rellenar 5´ voladizos (1). Síntesis de sondas mediante el método de marcaje con cebadores aleatorios (2). Secuenciación de ADN monocatenario y bicatenario (3). Mutagénesis dirigida al sitio.
Fuente:
Purificado a partir de E. coli que expresa el fragmento Klenow en un plásmido.
Pruebas de rendimiento y calidad:
Pureza SDS-PAGE; endodesoxirribonucleasa monocatenaria y bicatenaria y ensayos de autocebado; desempeño evaluado en reacción de relleno.
Definición de unidad:
Una unidad incorpora 10 nmol de desoxirribonucleótido total en material precipitable con ácido en 30 minutos a 37 °C utilizando una plantilla.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | –20 °C |
| Descripción | ADN polimerasa I fragmento (de Klenow) grande |
| Cantidad | 2 × 500 unidades |
| Para utilizar con (aplicación) | del tumor, Clonación |
| Incluye | La ADN polimerasa I, fragmento (de Klenow) grande se suministra con un vial de tampón REact™ 2 10X (500 mM de TrisHCl [pH de 8,0], 100 mM de MgCl2, 500 mM de NaCl), vial de tampón de dilución |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?