Learn More
MP Biomedicals™ ADN polimerasa Taq Q-Bio
Código de producto. 11477000 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento: 98 °C
Código de producto.
11477000 Temperatura de funcionamiento: 98 °C
1 options
Código de producto. 11477000 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11EPQBT025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La ADN polimerasa Taq Q-Bio de MP Biomedicals™ es una ADN polimerasa termoestable diseñada para PCR multiplex y RAPD.
  • La ADN polimerasa Taq Q-Bio está codificada por una forma modificada de la ADN polimerasa del gen Thermus aquaticus con una deleción N-terminal.
  • Sin actividad de 5′-3′ exonucleasa
  • La ADN polimerasa Taq Q-Bio carece de actividad exonucleasa 5′, lo que hace que esta enzima sea especialmente adecuada para PCR multiplex, utilizando varios pares de cebadores.
  • Altamente termoestable
  • La ADN polimerasa Taq Q-Bio es más termoestable que la ADN polimerasa Taq de longitud completa, ya que la exposición repetida a 98 °C no disminuye la actividad enzimática.
  • No puede degradar el extremo 5′ de los cebadores
  • La ADN polimerasa Taq Q-Bio no tiene la capacidad de degradar el extremo 5′ de los cebadores. Esta es la razón por la que esta enzima es especialmente adecuada para PCR multiplex y RAPD.
Especificaciones
Descripción Altamente termoestable
Para utilizar con (aplicación) PCR multiplex y RAPD
Temperatura óptima de reacción de 98 °C