Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de metiltransferasa de ADN
Código de producto. 15446489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15446489 10mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15446489 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64630.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    123.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 13.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un inhibidor específico de las metiltransferasas de ADN que pueden penetrar en las células.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10mg
Descripción Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor específico de las metiltransferasas de ADN que pueden penetrar en las células.
CAS 48208-26-0
Fórmula molecular C19H14N2O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 334,32g/mol
Sinónimo RG108; N-ftalil-L-triptófano
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido