Learn More
Lonza™ Marcadores de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 90 ng/μL |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Estimación rápida del tamaño de productos de PCR y fragmentos de restricción, agarosa y productos de gel de agarosa prefabricados |
| Contenido del kit | 2 x 250 L μde marcador de ADN, 250 μL de tampón de carga 6X que contiene azul de bromofenol |
| N.º de bandas | 9 |
| Cantidad | 2 x 250 μl |
| Requisitos de almacenamiento | 4 °C |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |