Learn More
Lonza™ Marcadores de ADN
Código de producto. 11557745
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
2 x 250 μl
N.º de bandas:
9
Concentración:
90 ng/μL
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
250 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad N.º de bandas Concentración unitSize
11557745 250 μl 9 90 ng/μL 250 microlitros
11567745 2 x 250 μl 9 90 ng/μL 200 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11557745 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 50461
Para una estimación rápida del tamaño de los productos de PCR y fragmentos de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 90 ng/μL
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Estimación rápida del tamaño de productos de PCR y fragmentos de restricción, agarosa y productos de gel de agarosa prefabricados
N.º de bandas 9
Cantidad 250 μl
Requisitos de almacenamiento 4 °C
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de ADN