Learn More
Abnova™ DNA Marker Middle
Artikelnummer. 16032545
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Packungsgröße:
1 ml
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16032545 1 ml 1 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16032545 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0003.1mL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
DNA Marker Middle es útil para la determinación de fragmentos de ADN clonados en un ADN plasmídico.
  • El marcador de tamaño de ADN consta de 14 fragmentos de ADN de bicatenario y ADN de extremos romos.
  • El tamaño del fragmento de 2686 bp es el mismo tamaño de pUC18/19.
  • Las bandas de ADN cercanas entre sí, 2686 y 3000 bp, 550 bp y 500 bp, son indicadores de referencia.
  • Estos fragmentos de ADN eran una cantidad fija en la solución de DNA Marker Middle, lo que permite estimar la cantidad de ADN. DNA Marker Middle se suministra en una mezcla lista para usar que contiene 8 mM de EDTA-2NA, 8 % de glicerol, 0,015 % de azul de bromofenol y 10 mM de Tris-HCl (pH 8,0).
Spezifikation
Para utilizar con (aplicación) PCR,electroforesis
Cantidad 1 ml
Requisitos de almacenamiento Almacenar a entre 20 °C y 25 °C. Para el almacenamiento a largo plazo, almacenar a - 20 °C.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.