Learn More
Abnova™ DNA Marker Low
Description
- El marcador de tamaño de ADN consta de 10 fragmentos de ADN de bicatenario y ADN de extremos romos.
- Las bandas de ADN cercanas entre sí, 550 y 500 bp, 120 bp y 100 bp, son indicadores de referencia.
- Estos fragmentos de ADN eran una cantidad fija en la solución de DNA Marker Low, lo que permite estimar la cantidad de ADN.
- DNA Marker Low se suministra en una mezcla lista para usar que contiene 8 mM de EDTA, 8 % de glicerol, 0,015 % de azul de bromofenol y 10 mM de Tris-HCl (pH 8,0).
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | PCR,electroforesis |
| Cantidad | 1 ml |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a entre 20 °C y 25 °C. Para el almacenamiento a largo plazo, almacenar a - 20 °C. |