Learn More
Eppendorf™ Tubos para ADN LoBind™
Código de producto. 16618742 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
1,5 mL
2,0 ml
5 ml
15 ml
25 mL
50 mL
Envase:
1 bolsa x 500 tubos
200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (5 bolsas x 40 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
4 bolsas de 50
Tipo de tapón:
SnapTec Tapa
Tapón a presión
Tapón de rosca
RCF máx.:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25.000 x g
25 000 x g
30 000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Tipo de tapón RCF máx. Tamaño de la unidad
16618742 0,5 mL 1 bolsa x 500 tubos Tapón a presión 30 000 x g paquete de 500
16628742 1,5 mL 1 bolsa x 500 tubos Tapón a presión 30 000 x g paquete de 500
16638742 2,0 ml 1 bolsa x 500 tubos Tapón a presión 25 000 x g paquete de 500
16170371 5 ml 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) Tapón de rosca 25 000 x g paquete de 200
15571312 15 ml 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) Tapón de rosca 19 500 x g paquete de 200
17453703 25 mL 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) Tapón de rosca 17 000 x g paquete de 200
17423703 25 mL 200 tubos (5 bolsas x 40 tubos) SnapTec Tapa 17 000 x g paquete de 200
15581312 50 mL 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) Tapón de rosca 19 500 x g paquete de 200
15168344 5 ml 4 bolsas de 50 Tapón a presión 25.000 x g paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16618742 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030108400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.90€
    49.70€ / paquete de 500
    Ahorro 6.20€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Libere el poder de la precisión en su investigación de ADN con Eppendorf ADN LoBind Tubos. Diseñado con tecnología patentada LoBind Tecnología, estos tubos de microcentrífuga redefinen el manejo de muestras, minimizando el riesgo de pérdida y maximizando la recuperación de ADN. Ideales para aplicaciones de baja concentración, incluidas PCR, qPCR y secuenciación de ADN, estos tubos garantizan precisión, pureza y rendimientos óptimos.
Maximice la recuperación de ácidos nucleicos mediante la reducción considerable de la unión de la muestra a la superficie con estos tubos. Los tubos de polipropileno LoBind para ADN Eppendorf™ son ideales para la preparación de muestras y el almacen
  • Libre de recubrimientos de superficie, incluidas sustancias como silicona, para reducir el riesgo de interferencia de la muestra.
  • El grado de pureza limpio de PCR certificado por lote garantiza la ausencia de ADN humano, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR.
  • Disponible en formatos de tubo, microplaca y placa de pocillos profundos para ampliar cómodamente los experimentos.
  • El sellado preciso de la tapa minimiza las tasas de evaporación en el formato de tubo.
  • Adecuado para aplicaciones de biología molecular con una velocidad de centrifugación de hasta 30 000 xg (25 000 xg para un tubo de 2,0 mL).
  • Encajar, atornillar y SnapTec™ Opciones de tapa disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Transparente
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Material Polipropileno
Envase 1 bolsa x 500 tubos
Cantidad 1 bolsa de 500 tubos
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Declaraciones de limpieza Limpio para PCR
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón a presión
Graduated N.º
Tipo de producto Tubo
RCF máx. 30 000 x g
Grado de pureza o calidad Limpio para PCR (no estéril)