Descripción
Maximice la recuperación de ácidos nucleicos mediante la reducción considerable de la unión de la muestra a la superficie con estos tubos. Los tubos de polipropileno LoBind para ADN Eppendorf™ son ideales para la preparación de muestras y el almacen
- Libre de recubrimientos de superficie, incluidas sustancias como silicona, para reducir el riesgo de interferencia de la muestra.
- El grado de pureza limpio de PCR certificado por lote garantiza la ausencia de ADN humano, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR.
- Disponible en formatos de tubo, microplaca y placa de pocillos profundos para ampliar cómodamente los experimentos.
- El sellado preciso de la tapa minimiza las tasas de evaporación en el formato de tubo.
- Adecuado para aplicaciones de biología molecular con una velocidad de centrifugación de hasta 30 000 xg (25 000 xg para un tubo de 2,0 mL).
- Encajar, atornillar y SnapTec™ Opciones de tapa disponibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Gris |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) |
| Cantidad | 200 tubos (4 bolsas de 50) |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma | Cilíndrico |
| Mostrar más |