Learn More
Eppendorf™ Tubos para ADN LoBind™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10686313 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
1,5 mL
2 mL
RCF máx.:
25 000 x g
30 000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) RCF máx. unitSize
10686313 0,5 mL 30 000 x g paquete de 250
10051232 1,5 mL 30 000 x g paquete de 250
10031282 2 mL 25 000 x g paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686313 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030108035
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Libere el poder de la precisión en su investigación de ADN con Eppendorf ADN LoBind Tubos. Diseñado con LoBind tecnología, estos tubos de microcentrífuga redefinen la manipulación de muestras, minimizando el riesgo de pérdida y maximizando la recuperación de ADN. Ideales para aplicaciones de baja concentración, como PCR, qPCR y secuenciación de ADN, estos tubos garantizan precisión, pureza y rendimientos óptimos.
  • Sin recubrimiento superficial, incluidas sustancias como silicona, plastificantes, biocidas o agentes desmoldeantes para reducir el riesgo de interferencia de la muestra.
  • El grado de pureza PCR clean certificado por lote garantiza la ausencia de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidores de la PCR.
  • Disponible en formatos de tubo, microplaca y placa de pocillos profundos para facilitar la ampliación de los experimentos.
  • El sellado de precisión de la tapa minimiza las tasas de evaporación en el formato de tubo.
  • Adecuado para aplicaciones de biología molecular con una velocidad de centrifugado de hasta 30 000 xg (25 000 xg para tubos de 2,0 ml).
  • Snap, tornillo y SnapTec™ opciones de tope disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de la PCR
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Transparente
Volumen (métrico) 0.5 ml
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Cantidad 250 tubos (5 bolsas de 50)
Material Polipropileno
Para utilizar con Aplicaciones de ADN o ARN en análisis forenses, micromatrices, secuenciación de nueva generación, clonación de genes y biología molecular general
Incluye Tapa de seguridad
N.° por paquete 250 Pk.
Envase 250 tubos (5 bolsas x 50 tubos)
Grado de pureza o calidad Limpio para PCR (no estéril)
Esterilidad No estéril
Fuerza máx. 30000xG
Tipo de tapón Tapón a presión
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Capacidad (imperial) 0,02 oz
Declaraciones de limpieza Sin inhibidores de la PCR
Forma del fondo Cónicos
Para utilizar con (aplicación) Los consumibles DNA LoBind son perfectos para aplicaciones de ADN o ARN en análisis forense, micromatrices, secuenciación de última generación, clonación genética y biología molecular general
Tipo de producto Tubo de microcentrífuga
RCF máx. 30 000 x g