Learn More
ADN, esperma de pescado, sal sódica, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15865118 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15865118 100 g Frasco de plástico 100 g
15865278 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15865118 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J14377.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 9007-49-2
Fórmula molecular C17H15BrFNO3
Peso molecular (g/mol) 50000-100000
Número MDL MFCD00130922
Clave InChI GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73904662
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DNA
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC Deoxyribonucleic acid sodium salt
Envase Frasco de plástico