Learn More
Labconco ADN CentriVap Pro con tapa de vidrio, 230 V 50 Hz, todos los cables de 50 Hz
Código de producto. 30533412 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la cámara:
Aluminio revestido de epoxi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la cámara Tamaño de la unidad
30533412 Aluminio revestido de epoxi cada uno
1 options
Código de producto. 30533412 Proveedor Labconco N.º de proveedor 8531190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12775.00€
    10623.82€ / paquete de 1
    Ahorro 2151.18€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
CentriVap™ Los concentradores de vacío Pro DNA están diseñados para acelerar la evaporación de solventes de muestras de ADN y otras muestras muy pequeñas.
  • Configuración todo en uno diseñada para acelerar la evaporación de solventes de muestras de ADN y otras muestras muy pequeñas. Listo para procesar muestras nada más sacarlo de la caja. Rotor de ADN de acero inoxidable incluido.
  • Proteja la bomba de vacío y el medio ambiente. Uno está ubicado entre la cámara y la bomba de vacío. La otra se encuentra en la salida de escape de la bomba.
  • Resistente a la corrosión. Alcanza un vacío de 7 mBar y tiene una capacidad de bombeo de 38 L/min. La bomba incorporada se quita fácilmente para realizar mantenimiento.
  • La presión, la temperatura, la velocidad del rotor y el tiempo de funcionamiento se pueden configurar fácilmente con solo tocar unos pocos botones y almacenarse en el menú de métodos. El usuario también puede modificar todos los parámetros de ejecución mientras el programa está en progreso.
  • La cámara grande admite una variedad de rotores, incluida una selección que se puede apilar dos veces para obtener una mayor capacidad de hasta 312 tubos de muestra o 6 placas de microtitulación por ejecución.
  • Un conjunto completo de funciones inteligentes avanzadas le brinda control total de sus muestras. Personalice los parámetros de ejecución, registre y descargue datos de muestra, configure alertas automatizadas del dispositivo a través de
  • Ethernet y configure los ajustes del dispositivo en una pantalla táctil a todo color integrada de 5 in.
  • Tiene capacidad para hasta 72 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml y 84 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml.
  • Menú de métodos incorporado para procesar tipos de muestras de laboratorio comunes.
Especificaciones
Material de la cámara Aluminio revestido de epoxi
Modelo ADN CentriVap
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente a 100 °C
Volumen (métrico) Hasta 50 ml
Incluye Tapa de cristal
Refrigerado N.º
Tensión 230 V
Tipo de producto Concentrador de vacío