Learn More
DMX-5804, MedChemExpress
Descripción
DMX-5804 is a potent, orally active and selective MAP4K4 inhibitor, with an IC50 of 3 nM, a pIC50 of 8.55 for human MAP4K4, less potent on MINK1/MAP4K6 (pIC50, 8.18), and TNIK/MAP4K7 (pIC50, 7.96). DMX-5804 enhances cardiomyocyte survival, and reduces ischemia-reperfusion injury in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DMX-5804 |
| CAS | 2306178-56-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H19N3O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (345.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC=NC2=C1C(C3=CC=C(OCCOC)C=C3)=CN2C4=CC=CC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 361.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.39 |
| Mostrar más |