Learn More
DMU2139, MedChemExpress
Código de producto. 16499856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499856 50 mg 50 miligramos
16456047 5 mg 5 miligramos
16433328 10 mg 10 miligramos
16404576 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101285
MedChemExpress DMU2139 is a potent and specific CYP1B1 inhibitor, with IC50s of 9 nM and 795 nM for CYP1B1 and CYP1A1, respectively.
DMU2139 is a potent and specific CYP1B1 inhibitor, with IC50s of 9 nM and 795 nM for CYP1B1 and CYP1A1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMU2139
CAS 1821143-80-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15NO2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 77.5 mg/mL (267.86 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 5 mg/mL (17.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=C(OC)C=CC2=C1)/C=C/C3=CC=CN=C3.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 289.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death