Learn More
DMU2105, MedChemExpress
Código de producto. 16494566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494566 100 mg 100 miligramos
16489856 50 mg 50 miligramos
16446047 5 mg 5 miligramos
16423328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101284
MedChemExpress DMU2105 is a potent and specific CYP1B1 inhibitor, with IC50s of 10 nM and 742 nM for CYP1B1 and CYP1A1, respectively.
DMU2105 is a potent and specific CYP1B1 inhibitor, with IC50s of 10 nM and 742 nM for CYP1B1 and CYP1A1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMU2105
Forma física Solid
CAS 1821143-79-6
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13NO
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (128.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)/C=C/C2=CC=C3C=CC=CC3=C2.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 259.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.3
Porcentaje de pureza 99.61%