Learn More
DMSA 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318025 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318025 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13030000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMSA
CAS 4710-17-2
Nombres de analitos o componentes DMSA
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H12 N2 O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10(2)13(11,12)9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
SMILES CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC (dimetilsulfamoilamino)benceno
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 200.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0619 g/mol