missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DMRTB1 Monoclonal Antibody (5E7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15632315
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15632315 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15632315 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA524485

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: MPSLAGPPFG AEAAGSGYPG PLDLRRPMRT VPGPLFTDFV RPLNINPDRA LGPEYPGGSS MHPYCPFPLG YLDAPPGVPL QQGFRHVSRS QYQGGGLVSE PGGDFQPSYY LPPPPPPLPP LPPLPPQPQF LPPGYLSALH FLPPPPPPPP PSSFSLTVLF DTDKENTDDQ DAEVLSGEPS QPSSQEQSD.

DMRTB1 gene ontology annotations related to this gene include DNA-binding transcription factor activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DMRTB1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5E7
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica DMRTB1
N.º de referencia del gen Q96MA1
Alias de gen DMRT like family B with proline rich C-terminal 1; Dmrt6; Dmrtb1; DMRT-like family B with proline-rich C-terminal 1; DMRT-like family B with proline-rich C-terminal, 1; doublesex and mab-3 related transcription factor 6; doublesex- and mab-3-related transcription factor 6; Doublesex- and mab-3-related transcription factor B1; proline-rich protein 13; Prp13; RGD1560921
Símbolos de los genes DMRTB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DMRTB1 (AAH29566.1, 1 a.a. ~ 189 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63948
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.