Learn More
DMP 696, MedChemExpress
Código de producto. 16447727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447727 5 mg 5 miligramos
16414998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16447727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12131
MedChemExpress DMP 696 is a selective corticotropin-releasing hormone receptor 1 (CRHR1) antagonist, used for the treatment of anxiety and depression.
DMP 696 is a selective corticotropin-releasing hormone receptor 1 (CRHR1) antagonist, used for the treatment of anxiety and depression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMP 696
Forma física Powder
CAS 202578-52-7
Color Light Brown
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21Cl2N5O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (243.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NN2C(N=C(C)N=C2NC(COC)COC)=C1C3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 410.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.3
Porcentaje de pureza 98.73%