Learn More
DMNQ, MedChemExpress
Código de producto. 16497717
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16497717 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16497717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY121026
MedChemExpress DMNQ is a redox cycling agent that generates both superoxide and hydrogen peroxide intracellularly in a concentration dependent manner. DMNQ increases ROS generation.
DMNQ is a redox cycling agent that generates both superoxide and hydrogen peroxide intracellularly in a concentration dependent manner. DMNQ increases ROS generation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMNQ
CAS 6956-96-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (229.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(OC)=C(C(C2=CC=CC=C21)=O)OC
Peso molecular (g/mol) 218.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation