Learn More
Tocris Bioscience™ DMNPE-caged ATP diammonium salt
Descripción
DMNPE-caged ATP; quantum yield is 0.07. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DMNPE-caged ATP diammonium salt |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C20H27N6O17P3·2NH3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 750.44 |