Learn More
DMNB, TRC
Código de producto. 30380666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380666 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30380666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6784131MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMNB
CAS 20357-25-9
Fórmula molecular C9H9NO5
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 2-Nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4-O-Methyl-6-nitrovanillin, 6-Nitroveratraldehyde, NSC 65590
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC1=C(C=C([N+]([O-])=O)C(C=O)=C1)OC
Peso molecular (g/mol) 211.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0481