Learn More
Tocris Bioscience™ DMNB-caged-Serine
Código de producto. 18065412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18065412 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18065412 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6315/50
Caged serine; excited by visible blue light
DMNB-caged-Serine is a DMNB-caged serine. Photoactivated to release serine by visible blue light (405 nm) in cells. Incorporated into S.cerevisiae proteins when introduced into growth medium at millimolar concentrations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl)-L-serine
CAS 780009-55-4
Cantidad 50 mg
Objetivo Caged Compounds
Fórmula molecular C12H16N2O7
Pureza 98%