Learn More
DMH-1, MedChemExpress
Código de producto. 16475048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475048 10 mg 10 miligramos
16451287 50 mg 50 miligramos
16415796 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12273
MedChemExpress DMH-1 is a potent and selective BMP inhibitor with IC50s of 27/107.9/<5/47.6 nM for ALK1/ALK2/ALK3/ALK6, respectively.
DMH-1 is a potent and selective BMP inhibitor with IC50s of 27/107.9/<5/47.6 nM for ALK1/ALK2/ALK3/ALK6, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMH-1
CAS 1206711-16-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20N4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 11.5 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C2=CN3C(N=C2)=C(C4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=N3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 380.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.44
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease