Learn More
DMEQ-TAD, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DMEQ-TAD |
| CAS | 132788-52-4 |
| Fórmula molecular | C15 H15 N5 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl]-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N5O5/c1-19-10-7-12(25-3)11(24-2)6-9(10)16-8(13(19)21)4-5-20-14(22)17-18-15(20)23/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc2N=C(CCN3C(=O)N=NC3=O)C(=O)N(C)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxo-quinoxalin-2-il)etil]-1,2,4-triazol-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 345.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.1073 |