Learn More
Gibco™ DMEM, bajo contenido en glucosa, piruvato, sin glutamina, sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11580406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11580406 10 x 500 ml 5000 ml
11570406 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11580406 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11880036
Edge
DMEM, bajo contenido en glucosa, piruvato, sin glutamina, sin rojo fenol
El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) se utiliza ampliamente como medio basal para favorecer el crecimiento de numerosas células de mamífero diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del DMEM de Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
El DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle. El DMEM se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro: No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11054-020). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM requiere suplementación, generalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio DMEM
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin glutamina, Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7 hasta 7,4
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio DMEM, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con bajas cantidades de glucosa, piruvato sódico, pH de 7 a 7,4 pH, vida útil de 12 meses, osmolalidad de 300 a 340 mOsm/kg , condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, se utiliza para cultivo de cé