Descripción
- Las células cultivadas exitosamente en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
- Ofrece una variedad de modificaciones DMEM para diversas aplicaciones de cultivo celular
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivo celular DMEM |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glucosa, Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Concentración de glucosa | 2X |
| Cantidad | 2 x 500 mL |
| Mostrar más |