Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, piruvato
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11504496
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 l
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
10 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11504496 10 x 500 mL 1 set
11594486 500 mL 500 ml
11584556 10 l 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11504496 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 41966052
DMEM, alto contenido en glucosa, piruvato
El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) se utiliza ampliamente como medio basal para favorecer el crecimiento de numerosas células de mamífero diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12. Ofrecemos una variedad de Gibco™ Modificaciones de DMEM para una variedad de aplicaciones de cultivo celular.
El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) se utiliza ampliamente como medio basal para favorecer el crecimiento de numerosas células de mamífero diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12. Ofrecemos una variedad de Gibco™ Modificaciones de DMEM para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
El DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle original. El DMEM se formuló originalmente con niveles bajos de glucosa (1 g/L) y piruvato de sodio, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato de sodio.
Embalaje de bolsas universales
Gibco™ Las bolsas universales ofrecen un embalaje flexible que le permite integrar un contenedor de medios de gran volumen, desechable y de un solo uso con una amplia variedad de instrumentos de cultivo celular automatizados, sistemas de biorreactores desechables y procesos de conexión estéril, lo que minimiza la necesidad de una personalización costosa.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ DMEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ Producto DMEM fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (11995-123). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM requiere suplementación, generalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (3,7 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de CO2 del 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio Eagle modificado de Dulbecco
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de tejidos y cultivos celulares, cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH 7,0 - 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM), 10 x 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con alto contenido en glucosa, L-glutamina, rojo de fenol, piruvato sódico. 12 meses de vida útil, osmolalidad de 320 a 360 mOsm/kg, para el cultivo de cél