Learn More
R&DSystems™ DMEM, high glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, no phenol red
Código de producto. 18482550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
18482550 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 18482550 Proveedor R&DSystems™ N.º de proveedor M18650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) with 4500 mg/L D-glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate. Without phenol red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL
Grado de pureza o calidad 0.2 μm filtered
Contenido y almacenamiento 2 - 8 °C, protected from light