Learn More
Sartorius DMEM Glucosa Alta
Código de producto. 31908347 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Sin aditivos:
Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Sin piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sin aditivos Tamaño de la unidad
31908347 Sin piruvato sódico 500 ml
31908450 Sin glutamina, Sin piruvato sódico 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31908347 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 010521A
 Artículo restringido
En stock
El DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) se utiliza ampliamente como un medio basal para favorecer el crecimiento de diferentes células de mamífero.
  • Las células cultivadas exitosamente en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
  • Ofrece una variedad de modificaciones DMEM para diversas aplicaciones de cultivo celular
Especificaciones
Clasificación Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivo celular DMEM
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Rojo de fenol, Bicarbonato sódico, Glucosa, Glutamina
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Cantidad 500 mL
Culture Type Cultivo de células de mamífero