Description
El medio Eagle modificado de Dulbecco: mezcla de nutrientes F-12 (DMEM/F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios. DMEM/F-12 Gibco™ es una mezcla en proporción 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas del DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM / F-12 Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (12500-062). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM / F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más información).
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM / F-12 Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (12500-062). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM / F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más información).
Specifications
Specifications
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medio Eagle modificado de Dulbecco: mezcla F-12 de nutrientes |
| Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 10 l |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | Desde 6,2 hasta 6,6 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Medio Eagle modificado de Dulbecco: Mezcla de nutrientes F-12 (DMEM /F-12), 10 l, polvo, pH de 6.2 a 6.6, con L-glutamina, rojo fenol, 36 meses de vida útil, osmolalidad de 250 a 290 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos |