Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, polvo
Código de producto. 11504466 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 l
50 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11504466 50 L 50 litros
11594456 10 l 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11504466 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 32500043
 Artículo restringido
En stock
DMEM/F-12, polvo
El medio Eagle modificado de Dulbecco: mezcla de nutrientes F-12 (DMEM/F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios. DMEM/F-12 Gibco™ es una mezcla en proporción 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas del DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM/F-12 Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (12500-096). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM / F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más información).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio DMEM/F-12
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin Bicarbonato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 50 L
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 6,2 hasta 6,6
Estado normativo CE-IVD
Contenido y almacenamiento 2 a 8 °C, temperatura ambiente
Descripción DMEM/F-12, 50 L, polvo, pH de 6.2 a 6.6, osmolalidad de 250 a 290mOsm/kg, 36 meses de vida útil, condiciones de envío ambientales, requisitos de almacenamiento de 2 a 8° C, clasificación sin material de origen animal, para cultivo de células de mamífe