Descripción
DMEM/F-12 (medio Eagle modificado de Dulbecco/mezcla de nutrientes F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso de DMEM/F-12
DMEM/F-12 es una mezcla 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas de DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12. DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). El DMEM/F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio y, por lo tanto, requiere un ambiente con CO2 al 5–10 % para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad según las prácticas correctas de fabricación actuales
Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, fabricamos DMEM/F-12 en dos instalaciones distintas, una ubicada en Grand Island (Nueva York, EE. UU.) y la otra en Escocia (Reino Unido). Ambos sitios cumplen los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, cuentan con la certificación ISO 13485 y están registrados en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
Uso de DMEM/F-12
DMEM/F-12 es una mezcla 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas de DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12. DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). El DMEM/F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio y, por lo tanto, requiere un ambiente con CO2 al 5–10 % para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad según las prácticas correctas de fabricación actuales
Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, fabricamos DMEM/F-12 en dos instalaciones distintas, una ubicada en Grand Island (Nueva York, EE. UU.) y la otra en Escocia (Reino Unido). Ambos sitios cumplen los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, cuentan con la certificación ISO 13485 y están registrados en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio DMEM |
| Con aditivos | Glutamina, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin rojo fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 10 x 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | 7 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Mostrar más |