Descripción
El medio Eagle modificado de Dulbecco/mezcla de nutrientes F-12 (DMEM/F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una variedad de Gibco™ Modificaciones de DMEM/F-12 para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
Este DMEM/F-12 se ha modificado de la manera siguiente:
Con: Rojo fenol
Sin: L-glutamina, HEPES
Gibco™ DMEM/F-12 es una mezcla 1:1 de DMEM y Ham's F-12. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas de DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12.
DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, DMEM/F-12 podría requerir una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM/F-12 utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio y, por lo tanto, requiere un entorno de CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin HEPES |
| Calidad de fabricación | Cumple con las normas cGMP según la ISO Norma 13485 |
| Línea de productos | Gibco |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.