Descripción
- Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos.
- Este DMEM/F-12 se ha modificado de la manera siguiente:
- Con bicarbonato de sodio
- Con piruvato de sodio
- Con HEPES
- Sin L-glutamina
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivo celular DMEM/F-12 |
| Cantidad | 500 mL |