Learn More
DMDM Hydantoin, TRC
Código de producto. 30134543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134543 5 g 5 g
17974685 1 g 1 g
17912205 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6881355G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6440-58-0
Fórmula molecular C7 H12 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 188.18
Sinónimo 1,3-bis(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin, DMDM Hydantoin, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione, 1,3-Dihydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dimethylol-5,5-dimethylhydantoin, DMDMH
Nombre IUPAC 1,3-bis(hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-dión
SMILES CC1(C)N(CO)C(=O)N(CO)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMDM Hydantoin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2O4/c1-7(2)5(12)8(3-10)6(13)9(7)4-11/h10-11H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0797
Porcentaje de pureza >95%