Learn More
Tocris Bioscience™ DMCM hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18742714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18742714 10 mg 10 miligramos
18702534 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18742714 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3083/10
Benzodiazepine inverse agonist
Benzodiazepine inverse agonist that displays anxiogenic and potent convulsant activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215833-62-7
Fórmula molecular C17H19ClN2O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMCM hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.8
Pureza >98%
Peso molecular 350.799