missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DMCM hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16464286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16464286 100 mg 100 miligramos
16485707 5 mg 5 miligramos
16479536 50 mg 50 miligramos
16462968 10 mg 10 miligramos
16412566 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16464286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100369A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DMCM hydrochloride is a nonselective full inverse agonist of benzodiazepine. DMCM shows bnding afinity at human recombinant GABAA αxβ3γ2 receptor subtypes with Kis of 10 nM, 13 nM, 7.5 nM, 2.2 nM for α1, α2, α3, and α5 receptors, respectively.

DMCM hydrochloride is a nonselective full inverse agonist of benzodiazepine. DMCM shows bnding afinity at human recombinant GABAA αxβ3γ2 receptor subtypes with Kis of 10 nM, 13 nM, 7.5 nM, 2.2 nM for α1, α2, α3, and α5 receptors, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DMCM hydrochloride
CAS 1215833-62-7
Color Verde
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19ClN2O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (71.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (28.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CC)C2=C(C=N1)NC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)OC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 350.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.8
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.