Learn More
DMAT, MedChemExpress
Código de producto. 16472697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16472697 50 mg 50 miligramos
16456608 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16472697
Marca: Medchem Express HY15535
MedChemExpress DMAT is a potent and specific CK2 inhibitor with an IC50 value of 130 nM.
DMAT is a potent and specific CK2 inhibitor with an IC50 value of 130 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMAT
CAS 749234-11-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7Br4N3
Cantidad 50 mg
Sinónimo CK2 Inhibitor Casein kinase II Inhibitor
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (104.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)C1=NC2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C2N1
Peso molecular (g/mol) 476.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.79
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease