Learn More
DMAPT, MedChemExpress
Código de producto. 16499537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499537 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16499537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16172
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress DMAPT (Dimethylamino Parthenolide), an analogue of Parthenolide (PTL), is an oral active NF-κB inhibitor, with a LD50 of 1.7 μM for cell population in AML cells. Has potential anti-cancer and anti-metastatic effect.
DMAPT (Dimethylamino Parthenolide), an analogue of Parthenolide (PTL), is an oral active NF-κB inhibitor, with a LD50 of 1.7 μM for cell population in AML cells. Has potential anti-cancer and anti-metastatic effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMAPT
CAS 870677-05-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H27NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Dimethylamino Parthenolide
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (426.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.1 mg/mL (3.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 40°C)
SMILES C/C1=C/CC[C@]2(C)[C@H](O2)[C@]3([H])[C@](CC1)([H])[C@@H](CN(C)C)C(O3)=O
Peso molecular (g/mol) 293.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation