Learn More
DMAC, Dimetilacetamida, GC de espacio de cabeza, Thermo Scientific™
Código de producto. 15582393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15582393 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15582393 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor D1601
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
DMAC procesada a alta pureza para una determinación precisa y repetible de los niveles de trazas de disolventes residuales.
  • Cada lote ha sido procesado para asegurar líneas base libres de interferencias para la determinación libre de interferencias de disolventes residuales de clase 1, 2 y 3
  • 1 ppm máx. de disolventes de clase 1, 10 ppm máx. de disolventes de clase 2 y 50 ppm máx. de disolventes residuales de clase 3
  • Este producto se ha probado con absorbancia UV para garantizar una baja contaminación orgánica
  • Procesado para un bajo contenido de agua para facilitar la extracción de impurezas volátiles orgánicas, o COV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMAC, Dimethylacetamide
Absorbancia 0.300 AU Maximum (275nm), 0.080 AU Maximum (300nm), 0.005 AU Maximum (350nm)
CAS 127-19-5
Color Incolora
Cantidad 1 L
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Ácido valorable 0.001 mEq/g Maximum
Fórmula molecular C4H9NO
Número MDL MFCD00008686
Agua 0.03% Maximum
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
Peso molecular (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado GC de espacio de cabeza
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl acetamide