Learn More
DMABA NHS Ester, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DMABA NHS Ester |
| CAS | 58068-85-2 |
| Fórmula molecular | C13H14N2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Dimethylamino)benzoic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[[4-(Dimethylamino)benzoyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, N-Succinimidyl 4-(Dimethylamino)benzoate, DMABA N-Hydroxysuccinimide Ester, 4-(Dimethylamino) Benzoic Acid NHS Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Peso molecular (g/mol) | 262.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0954 |