Learn More
MedChemExpress DMA trihydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 15.9 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Peso molecular | 577.93 g/mol |
| CAS | 2095832-33-8 |