Learn More
RETSCH Molinos de discos modelo DM200
Código de producto. 10658751 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
400 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
10658751 400 V, 50 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 10658751 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 20.740.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Molino de discos
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 870 x 440 x 400 mm
Requisitos eléctricos 400 V, 50 Hz
Para utilizar con (aplicación) Para molienda preliminar y fina
Altura (métrico) 400 mm
Hertz 50 Hz
Clasificación IP IP 55
Longitud (métrico) 870 mm
Modelo DM 200
Fase Conexión eléctrica en 3 fase
Tensión 400 V
Anchura (métrico) 440 mm