missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DLX3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17127573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17127573 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17127573 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5109640

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MSGSFDRKLS SILTDISSSL SCHAGSKDSP TLPESSVTDL GYYSAPQHDY YSGQPYGQTV NPYTYHHQFN LNGLAGTGAY SPKSEYTYGA SYRQYGAYRE QPLPAQDPVS VKEEPEAEVR.

The distal-less homeobox 3 (DLX3) protein is a putative transcriptional activator that has been implicated during development and differentiation of epithelial tissues. This is a homeodomain transcription factor in vertebrates, related to Distal-less in Drosophila, which is expressed in differentiating epidermal cells, in neural crest, hair follicles, dental epithelium, mesenchyme, the optic and olfactory placodes, limb bud, placenta, and in the cement gland, which is located in the extreme anterior neural plate in Xenopus embryos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DLX3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 3.92 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Dlx3
N.º de referencia del gen Q64205
Alias de gen AI4; AV237891; DII C; distal-less homeobox 3; Dlx3; Dlx-3; Homeobox protein DLX-3; LOW QUALITY PROTEIN: homeobox protein DLX-3; TDO
Símbolos de los genes Dlx3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human DLX3 (NP_005211.1).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13393, 287638
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.