Learn More
DLinDMA, MedChemExpress
Código de producto. 16440987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16440987 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16440987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112757
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DLinDMA, a ionizable cationic lipid, is a key lipid component of stable nucleic acid lipid particles (SNALPs) as a benchmark. DLinDMA is used for siRNA delivery.
DLinDMA, a ionizable cationic lipid, is a key lipid component of stable nucleic acid lipid particles (SNALPs) as a benchmark. DLinDMA is used for siRNA delivery.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DLinDMA
Forma física Liquid
CAS 871258-12-7
Color Colorless
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H77NO2
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (162.32 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (162.32 mM)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCOCC(OCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CN(C)C
Peso molecular (g/mol) 616.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.06
Porcentaje de pureza 98.0%