Learn More
Tocris Bioscience™ DLin-MC3-DMA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18706045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18706045 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18706045 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7946/25
Component of lipid nanoparticles (LNPs); ionizable cationic lipid
DLin-MC3-DMA is an ionizable cationic lipid (pKa = 6.44), used in combination with other lipids in the formation of lipid nanoparticles (LNPs) for delivering cargos such as oligonucleotides into living cells. DLin-MC3-DMA can protect negatively charged cargos and facilitate their cytosolic transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6 Z,9 Z,28 Z,31 Z)-Heptatriaconta-6,9,28,31-tetraen-19-yl 4-(dimethylamino)butanoate
CAS 1224606-06-7
Cantidad 25 mg
Objetivo General Laboratory Research Reagent
Fórmula molecular C43H79NO2
Pureza 0.95